4-Fluoro-3-methylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC0344-10G
PC0344-5G
PC0344-1G
APOSPC0344-10GEA
339
CHF
APOSPC0344-10G
APOSPC0344-5G
APOSPC0344-1G
4-Fluoro-3-methylbenzamide
4-Fluoro-3-methylbenzamide
Formel:
C₈H₈FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631489 CAS-Nummer: 261945-92-0 |