3-Fluor-4-methylbenzaldehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0339-100G PC0339-25G
APOSPC0339-100GEA 262 CHF
APOSPC0339-100G APOSPC0339-25G
3-Fluor-4-methylbenzaldehyd 96%
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Siedepunkt: 206 °C
Dichte: 1.133 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631532
CAS-Nummer: 177756-62-6