1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Fluorobenzhydryl)piperazine
PC0329-1G PC0329-5G
APOSPC0329-1GEA 262 CHF
APOSPC0329-1G APOSPC0329-5G
1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
1-(4-Fluoro-alpha-phenylbenzyl)piperazine
Formel: C₁₇H₁₉FN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00426601
CAS-Nummer: 27064-89-7