4-Brom-3,5-difluorbenzotrifluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)bromobenzene, 4-Bromo-3,5-difluoro-α,α,α-trifluorotoluene
PC0321-1G
APOSPC0321-1GEA 300 CHF
APOSPC0321-1G
4-Brom-3,5-difluorbenzotrifluorid 95%
4-Brom-3,5-difluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂BrF₅
MW: 260,99 g/mol
Dichte: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093034
CAS-Nummer: 499238-36-7