3-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 4-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC0320-1G PC0320-25G PC0320-5G
APOSPC0320-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0320-1G APOSPC0320-25G APOSPC0320-5G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin 98+%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 200…202 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00278479
CAS-Nummer: 445-13-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable