2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0315-1G PC0315-10G PC0315-5G
APOSPC0315-1GEA 342 CHF
APOSPC0315-1G APOSPC0315-10G APOSPC0315-5G
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Melting Pt: 132…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424497
CAS-Nummer: 493036-50-3
UN: 1759
ADR: 8,III