3-(2-Fluorphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 69.6 CHF
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure 98%
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Melting Pt: 74…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310820
CAS-Nummer: 1643-26-1