3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0304-1G PC0304-5G PC0304-25G
APOSPC0304-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0304-1G APOSPC0304-5G APOSPC0304-25G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236285
CAS-Nummer: 230295-16-6