5-Fluor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0292-1G PC0292-25G PC0292-5G
APOSPC0292-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0292-1G APOSPC0292-25G APOSPC0292-5G
5-Fluor-2-methoxybenzoesäure
5-Fluor-2-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Melting Pt: 86…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671765
CAS-Nummer: 394-04-7