2,3,6-Trifluorzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2,3,6-Trifluorophenyl)acrylic acid
PC0275-5G PC0275-1G
APOSPC0275-5GEA 173 CHF
APOSPC0275-5G APOSPC0275-1G
2,3,6-Trifluorzimtsäure 98%
2,3,6-Trifluorzimtsäure
Formel: C₉H₅F₃O₂
MW: 202.13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061213
CAS-Nummer: 230295-12-2