5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0273-1G PC0273-250MG
APOSPC0273-1GEA 289 CHF
APOSPC0273-1G APOSPC0273-250MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
MW: 330,74 g/mol
Melting Pt: 65…67 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00830811
CAS-Nummer: 230295-11-1
UN: 1759
ADR: 8,III