(2,3-Difluor-4-methylphenyl)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0263-1G
PC0263-5G
PC0263-10G
APOSPC0263-1GEA
61
CHF
APOSPC0263-1G
APOSPC0263-5G
APOSPC0263-10G
(2,3-Difluor-4-methylphenyl)acetonitril
(2,3-Difluor-4-methylphenyl)acetonitril
Formel:
C₉H₇F₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631648 CAS-Nummer: 261944-01-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |