(2,6-Difluor-3-methylphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0262-1G PC0262-5G
APOSPC0262-1GEA 108 CHF
APOSPC0262-1G APOSPC0262-5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)essigsäure 98%
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₈F₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631338
CAS-Nummer: 261943-97-9