2,6-Difluor-3-methylbenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-methylbenzene
PC0258-10G
PC0258-5G
APOSPC0258-10GEA
262
CHF
APOSPC0258-10G
APOSPC0258-5G
2,6-Difluor-3-methylbenzylbromid
2,6-Difluor-3-methylbenzylbromid
Formel:
C₈H₇BrF₂ MW: 221,04 g/mol Siedepunkt: 76 °C/3mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631336 CAS-Nummer: 261763-44-4 UN: 1760 ADR: 8,III |