2,3-Difluor-4-toluoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0247-10G PC0247-1G PC0247-5G PC0247-25G
APOSPC0247-10GEA 404 CHF
APOSPC0247-10G APOSPC0247-1G APOSPC0247-5G APOSPC0247-25G
2,3-Difluor-4-toluoylchlorid
2,3-Difluor-4-toluoylchlorid
Formel: C₈H₅ClF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631645
CAS-Nummer: 261763-38-6
UN: 3265
ADR: 8,II