2,3,6-Trifluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0243-1G
PC0243-5G
APOSPC0243-1GEA
87
CHF
APOSPC0243-1G
APOSPC0243-5G
2,3,6-Trifluorbenzylamin 98%
2,3,6-Trifluorbenzylamin
Formel:
C₇H₆F₃N MW: 161,13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236315 CAS-Nummer: 230295-09-7 UN: 2735 ADR: 8,III |