2,6-Difluor-3-methylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,6-Difluoro-3-tolylaldehyde
PC0239-25G PC0239-5G PC0239-100G
APOSPC0239-25GEA 467 CHF
APOSPC0239-25G APOSPC0239-5G APOSPC0239-100G
2,6-Difluor-3-methylbenzaldehyd
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631333
CAS-Nummer: 261763-34-2