2',6'-Difluor-3'-methylacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0229-10G PC0229-5G PC0229-25G
APOSPC0229-10GEA 209 CHF
APOSPC0229-10G APOSPC0229-5G APOSPC0229-25G
2',6'-Difluor-3'-methylacetophenon 98%
2',6'-Difluor-3'-methylacetophenon
Formel: C₉H₈F₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631339
CAS-Nummer: 261763-31-9