2',3'-Difluor-4'-methylacetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC0228-10G PC0228-1G PC0228-5G
APOSPC0228-10GEA 251 CHF
APOSPC0228-10G APOSPC0228-1G APOSPC0228-5G
2',3'-Difluor-4'-methylacetophenon 99%
2',3'-Difluor-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631650
CAS-Nummer: 261763-30-8