α,α,α,3,4-Pentafluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Difluorobenzotrifluoride, 1,2-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0225-100G PC0225-25G PC0225-5G
APOSPC0225-100GEA 184 CHF
APOSPC0225-100G APOSPC0225-25G APOSPC0225-5G
α,α,α,3,4-Pentafluortoluol 98%
α,α,α,3,4-Pentafluortoluol
Formel: C₇H₃F₅
MW: 182.09 g/mol
Siedepunkt: 103…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077510
CAS-Nummer: 32137-19-2
UN: 1993
ADR: 3 III