2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0220-1G PC0220-5G
APOSPC0220-1GEA 266 CHF
APOSPC0220-1G APOSPC0220-5G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carbonylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₂O₃
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01631475
CAS-Nummer: 127163-51-3
UN: 3265
ADR: 8,III