α-Brom-2,4-dichlor-5-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene, 2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0212-250MG PC0212-1G PC0212-5G
APOSPC0212-250MGEA 26.2 CHF
APOSPC0212-250MG APOSPC0212-1G APOSPC0212-5G
α-Brom-2,4-dichlor-5-fluortoluol 98%
α-Brom-2,4-dichlor-5-fluortoluol
Formel: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257.92 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631381
CAS-Nummer: 261763-27-3
UN: 1760
ADR: 8 III