(5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0200-1G
PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA
144
CHF
APOSPC0200-1G
APOSPC0200-5G
(5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ MW: 238,59 g/mol Melting Pt: 117…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631358 CAS-Nummer: 261763-25-1 |