4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0194-100G PC0194-25G PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA 255 CHF
APOSPC0194-100G APOSPC0194-25G APOSPC0194-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Melting Pt: 36…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631540
CAS-Nummer: 261763-23-9
UN: 3261
ADR: 8,II