4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0192-1G PC0192-25G PC0192-5G
APOSPC0192-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0192-1G APOSPC0192-25G APOSPC0192-5G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,5809 g/mol
Melting Pt: 44…46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631538
CAS-Nummer: 65735-71-9