2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0190-25G
PC0190-5G
PC0190-1G
APOSPC0190-25GEA
0
CHF
APOSPC0190-25G
APOSPC0190-5G
APOSPC0190-1G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631537 CAS-Nummer: 261763-20-6 |