3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0178-1G
PC0178-5G
PC0178-10G
APOSPC0178-1GEA
26.2
CHF
APOSPC0178-1G
APOSPC0178-5G
APOSPC0178-10G
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzonitril
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₃ClF₃NO Melting Pt: 39…41 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631557 CAS-Nummer: 129604-26-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |