3-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 26.2 CHF
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
3-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Siedepunkt: 241
Melting Pt: 29…30 °C
Dichte: 1.454 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190126
CAS-Nummer: 64628-73-5