3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0168-1G
PC0168-25G
PC0168-5G
APOSPC0168-1GEA
117
CHF
APOSPC0168-1G
APOSPC0168-25G
APOSPC0168-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₄ClF₄N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631515 CAS-Nummer: 261763-15-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |