4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chloro-(2-trifluoromethyl)pyridine
PC01677-25G
PC01677-5G
PC01677-1G
APOSPC01677-25GEA
186
CHF
APOSPC01677-25G
APOSPC01677-5G
APOSPC01677-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃ClF₃N Siedepunkt: 137 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368047 CAS-Nummer: 131748-14-6 |