1-Brom-2-(difluormethyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromobenzal fluoride
PC01660-100G PC01660-25G PC01660-5G
APOSPC01660-100GEA 722 CHF
APOSPC01660-100G APOSPC01660-25G APOSPC01660-5G
1-Brom-2-(difluormethyl)benzol
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207,0154 g/mol
Siedepunkt: 62…63 °C/9mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657962
CAS-Nummer: 845866-82-2