3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0165-25G
PC0165-5G
PC0165-250MG
APOSPC0165-25GEA
436
CHF
APOSPC0165-25G
APOSPC0165-5G
APOSPC0165-250MG
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenol
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₃ClF₄O MW: 214.55 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631514 CAS-Nummer: 261763-12-6 UN: 3265 ADR: 8 III |