4-Fluor-2-nitrobenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 97.5 CHF
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
4-Fluor-2-nitrobenzoesäure 97%
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Melting Pt: 140…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024300
CAS-Nummer: 394-01-4