4-Chlor-2-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0162-1G PC0162-25G PC0162-5G
APOSPC0162-1GEA 17.6 CHF
APOSPC0162-1G APOSPC0162-25G APOSPC0162-5G
4-Chlor-2-fluorbenzonitril 98%
4-Chlor-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Siedepunkt: 92 °C/22mmHg
Melting Pt: 58…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143284
CAS-Nummer: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III