3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0158-1G PC0158-5G PC0158-25G
APOSPC0158-1GEA 43.6 CHF
APOSPC0158-1G APOSPC0158-5G APOSPC0158-25G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₄BrClF₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631513
CAS-Nummer: 261763-09-1
UN: 3265
ADR: 8,III