3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0154-10G
PC0154-5G
PC0154-1G
APOSPC0154-10GEA
236
CHF
APOSPC0154-10G
APOSPC0154-5G
APOSPC0154-1G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel:
C₈H₅ClF₄O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631512 CAS-Nummer: 261763-05-7 |