2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Nitro-4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PC01532-10G
APOSPC01532-10GEA 133 CHF
APOSPC01532-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₃NO₃
MW: 253,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777203
CAS-Nummer: 81108-81-8
UN: 3261
ADR: 8,III