4-Brom-3-fluorthiophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC01517-1G
PC01517-5G
PC01517-250MG
APOSPC01517-1GEA
332
CHF
APOSPC01517-1G
APOSPC01517-5G
APOSPC01517-250MG
4-Brom-3-fluorthiophenol 95%
4-Brom-3-fluorthiophenol
Formel:
C₆H₄BrFS MW: 207,06 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09475476 CAS-Nummer: 942473-86-1 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)