4-Brom-2-fluorthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC01514-1G PC01514-5G PC01514-25G
APOSPC01514-1GEA 64.5 CHF
APOSPC01514-1G APOSPC01514-5G APOSPC01514-25G
4-Brom-2-fluorthiophenol
4-Brom-2-fluorthiophenol
Formel: C₆H₄BrFS
MW: 207,0634 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09475475
CAS-Nummer: 174414-93-8