2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC01500-5G PC01500-1G
APOSPC01500-5GEA 0 CHF
APOSPC01500-5G APOSPC01500-1G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
MW: 284.03 g/mol
Melting Pt: 36…39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095413
CAS-Nummer: 162333-02-0
UN: 3261
ADR: 8 II