3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Bromo-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC01491-10G
PC01491-1G
PC01491-5G
APOSPC01491-10GEA
495
CHF
APOSPC01491-10G
APOSPC01491-1G
APOSPC01491-5G
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃BrClFO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185363 CAS-Nummer: 631912-19-1 UN: 3261 ADR: 8,III |