2-Fluor-3-hydroxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoropyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-pyridinol
PC01476-25G
PC01476-5G
PC01476-100G
APOSPC01476-25GEA
69.6
CHF
APOSPC01476-25G
APOSPC01476-5G
APOSPC01476-100G
2-Fluor-3-hydroxypyridin
2-Fluor-3-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄FNO MW: 113,09 g/mol Melting Pt: 131…133 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04112569 CAS-Nummer: 174669-74-0 |