2-Fluor-4-pyridon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoropyridin-4-ol, 2-Fluoro-4-hydroxypyridine
PC01475-1G PC01475-5G
APOSPC01475-1GEA 136 CHF
APOSPC01475-1G APOSPC01475-5G
2-Fluor-4-pyridon 95%
2-Fluor-4-pyridon
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Melting Pt: 146…149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114159
CAS-Nummer: 22282-69-5