3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0147-1G PC0147-10G PC0147-5G
APOSPC0147-1GEA 31.4 CHF
APOSPC0147-1G APOSPC0147-10G APOSPC0147-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₄ClF₄NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631399
CAS-Nummer: 129931-46-0