3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0146-25G
PC0146-5G
PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA
581
CHF
APOSPC0146-25G
APOSPC0146-5G
APOSPC0146-1G
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃ClF₄O MW: 226.56 g/mol Siedepunkt: 214 °C Dichte: 1.53 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 104.4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631343 CAS-Nummer: 186517-29-3 |