5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0138-10G PC0138-5G PC0138-25G
APOSPC0138-10GEA 34.8 CHF
APOSPC0138-10G APOSPC0138-5G APOSPC0138-25G
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅ClFN
MW: 169.59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631438
CAS-Nummer: 75279-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III