3-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0137-100G
PC0137-25G
PC0137-5G
APOSPC0137-100GEA
403
CHF
APOSPC0137-100G
APOSPC0137-25G
APOSPC0137-5G
3-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
3-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
Formel:
C₈H₅ClFN MW: 169,5834 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631553 CAS-Nummer: 658-98-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |