3-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0136-1G PC0136-5G PC0136-10G
APOSPC0136-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0136-1G APOSPC0136-5G APOSPC0136-10G
3-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
3-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
MW: 169.5800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631552
CAS-Nummer: 261762-98-5