(5-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0135-10G PC0135-5G PC0135-1G
APOSPC0135-10GEA 54.1 CHF
APOSPC0135-10G APOSPC0135-5G APOSPC0135-1G
(5-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure 98%
(5-Chlor-2-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Melting Pt: 116…118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631439
CAS-Nummer: 261762-97-4