(3-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
PC0134-5G
PC0134-1G
APOSPC0134-5GEA
78.4
CHF
APOSPC0134-5G
APOSPC0134-1G
(3-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure 98%
(3-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH MW: 188.59 g/mol Melting Pt: 55…58 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631555 CAS-Nummer: 705-79-3 |